Étalons UV/Vis
Étalon UV/Vis 5, solution de toluène dans du n-hexane pour analyser la résolution du spectre, 1 KIT
Pour l'étalonnage du spectrophotomètre selon la pharmacopée européenne (Ph. Eur.)
- Analyse de l'absorption
- Analyse de la résolution du spectre
- Analyse de la diffusion de la lumière
- Analyse de la précision des longueurs d'onde
Dans l'industrie pharmaceutique, la vérification régulière des spectrophotomètres UV/Vis selon la pharmacopée européenne est obligatoire. Dans toutes les autres industries, les chercheurs qui utilisent des spectrophotomètres UV/Vis et qui travaillent conformément aux exigences BPL, BPF, USP ou ISO doivent vérifier et qualifier leurs instruments régulièrement.
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Étalon UV/Vis 5, solution de toluène dans du n-hexane pour analyser la résolution du spectre