Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Transfection reagents, FluoMag™

Transfection reagents, FluoMag™

FluoMag™-C transfection reagent corresponding to CombiMag (transfection reagent enhancer), 100 µl
N° de catalogue OZBIFC10100
Fournisseur:   OZ BIOSCIENCES
Transfection reagents, FluoMag™
N° de catalogue OZBIFC10100
Fournisseur:  OZ BIOSCIENCES
Numéro CAS:  
Transfection reagents, FluoMag™
Transfection reagents, FluoMag™

FluoMag™-C transfection reagent corresponding to CombiMag (transfection reagent enhancer), 100 µl

Numéro CAS:  
Prix
SFr. 75.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 µl
Product Details & Documents

FluoMag™ reagents are fluorescently-labeled magnetic nanoparticles for Magnetofection™ applications. FluoMag™ transfection reagents are as efficient as their non labelled counterparts and allow visualisation of the nanoparticles in vitro during experiments.

  • Advantages of Magnetofection™ technology
  • Easy cell labelling and tracking
  • Non toxic
  • Serum compatible

Store at +4 °C and protect from the light.

Informations de commande: This reagent needs to be used with a magnetic plate, available separately.

Informations de livraison: Shipped at room temperature.

Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    100 µl
  • Désignation:
    FluoMag™-C transfection reagent corresponding to CombiMag (transfection reagent enhancer)

Spécifications

Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • OZBIMF10000
    Super magnetic plate, 8×12 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 363.68

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • OZBIMF14000
    Mega magnetic plate, 20×26 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 711.20

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.