Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 400 L
N° de catalogue BURK3440-4001
Fournisseur:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
N° de catalogue BURK3440-4001
Fournisseur:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 400 L
Prix
SFr. 516.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Spécifications
  • Désignation:
    Lid, LDPE, for rectangular tanks, 400 L
  • Seq:
    31
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK3440-0034
    Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 202.00