ContactUsLinkComponent
Densimètre Pèse Sirop double échelle - amplitude : 1.100-1.400/15-40 unité : g/ml - °Bé div. : 0.010/2° temp. Étalonnage : 20°C, longueur 125mm 1 * 1 Pce
N° de catalogue ALLA1010PM120/20QP
Fournisseur:  Alla France
Densimètre Pèse Sirop double échelle - amplitude : 1.100-1.400/15-40 unité : g/ml - °Bé div. : 0.010/2° temp. Étalonnage : 20°C, longueur 125mm 1 * 1 Pce
N° de catalogue ALLA1010PM120/20QP
Fournisseur:  Alla France
Frequently Bought Together