Brosse, droite, Assistent®
Brosse, droite, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
N° de catalogue 141-0303
Brosse, droite, Assistent®
N° de catalogue 141-0303
Brosse, droite, Assistent®
Brosse, droite, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
Prix
219.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Spécifications
  • Ø tête de la brosse:
    3 mm
  • Seq:
    06
  • Longueur totale:
    400 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    90 mm