Tool carts
Tool carts
Chariot pour outils, 5 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins, , 730×470×850 mm
N° de catalogue PALBCT0702
Fournisseur:   Palbam
Tool carts
N° de catalogue PALBCT0702
Fournisseur:  Palbam
Tool carts
Tool carts
Chariot pour outils, 5 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins, , 730×470×850 mm
Prix
SFr. 6’660.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chariot pour le rangement des outils, en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • 5 tiroirs entièrement extensibles
  • Un verrou ferme à clé tous les tiroirs
  • Bord surélevé afin d'éviter toute chute d'outils/de pièces
  • Roulettes avec freins pour salles propres
Spécifications
  • Désignation:
    Chariot pour outils, 5 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins
  • Seq:
    1
  • l×p×h:
    730×470×850 mm
  • Cat. No.:
    PALBCT0702