D(-)-Acide lactique
Bottle, 50 g
Fournisseur: Apollo Scientific
D(-)-Acide lactique
N° de catalogue APOSOR960721-50G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 10326-41-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
- Numéro CAS:10326-41-7
- Formule:C₃H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00068311
- Poids moléculaire:90.08 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:50 g