ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 514 BH-RC, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3095-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 514 BH-RC, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3095-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together