Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatique ; 0,1 NA, 4×, 18,5 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0044
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
N° de catalogue ECHLJMAG0044
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatique ; 0,1 NA, 4×, 18,5 mm
Prix
SFr. 117.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Plan achromatique ; 0,1 NA
  • Seq:
    04
  • Distance de travail:
    18,5 mm