Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatique ; 0,06 NA, 2×, 5,8 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0021
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:2×
- Désignation:Plan achromatique ; 0,06 NA
- Seq:03
- Distance de travail:5,8 mm