Accessoires pour REVOLVE
Insert d'étage universel
N° de catalogue ECHLHLDR0001
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Insert d'étage universel
- Seq:03
- Cat. No.:ECHLHLDR0001
- Affichage:Écran 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixels/pouce)
- Sonde:CMOS
- Sortie:USB
- Caméra:74 MP couleur
- Mode d'observation:Fond clair et contraste de phase
- Exigence électrique:162 - 240 VA (50/60 Hz)