Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planifier la phase achromatique Ph2 ; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0408
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
N° de catalogue ECHLJMAG0408
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planifier la phase achromatique Ph2 ; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
Prix
SFr. 662.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    40×
  • Désignation:
    Planifier la phase achromatique Ph2 ; 0,65 NA
  • Seq:
    19
  • Distance de travail:
    0,6 mm