Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatique ; 0,25 NA, 10×, 10,6 mm
Catalog # ECHLJMAG0104
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specifications
- Grossissement:10×
- Désignation:Plan achromatique ; 0,25 NA
- Seq:07
- Distance de travail:10,6 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..