Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur rouge. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 10x10. Pour tube Ø 11,5 mm. 1 * 5 Pce
Catalog # RATI5320112
Supplier: RATIOLAB
Frequently Bought Together