Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
30,0 L, External: 595×395×170 mm
Top (internal): 530W×350D mm
Bottom (internal): 500W×320D mm
Catalog # MULC2299
Supplier:   MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Catalog # MULC2299
Supplier:  MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
30,0 L, External: 595×395×170 mm
Top (internal): 530W×350D mm
Bottom (internal): 500W×320D mm
Price
191.00 SFr.
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en polypropylène.
  • Totalement transparente
  • Couvercle antidérapant avec système de verrouillage sécurisé par clip
  • Résistante aux chocs
Ces boîtes de rangement sont parfaitement adaptées au stockage et à l'organisation de produits de tailles différentes. Le contenu peut être facilement identifié grâce au matériau transparent.
Specifications
  • Capacité:
    30,0 L
  • Seq:
    07
  • l×p×h:
    External: 595×395×170 mm
    Top (internal): 530W×350D mm
    Bottom (internal): 500W×320D mm