Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
20,0 L, External: 425×330×213 mm
Top (internal): 370W×285D mm
Bottom (internal): 335W×225D mm
Catalog # MULC2296
Supplier:   MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Catalog # MULC2296
Supplier:  MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
20,0 L, External: 425×330×213 mm
Top (internal): 370W×285D mm
Bottom (internal): 335W×225D mm
Price
SFr. 127.00
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en polypropylène.
  • Totalement transparente
  • Couvercle antidérapant avec système de verrouillage sécurisé par clip
  • Résistante aux chocs
Ces boîtes de rangement sont parfaitement adaptées au stockage et à l'organisation de produits de tailles différentes. Le contenu peut être facilement identifié grâce au matériau transparent.
Specifications
  • Capacité:
    20,0 L
  • Seq:
    06
  • l×p×h:
    External: 425×330×213 mm
    Top (internal): 370W×285D mm
    Bottom (internal): 335W×225D mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..