Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
9,0 L, External: 328×250×190 mm
Top (internal): 270W×205D mm
Bottom (internal): 240W×180D mm
N° de catalogue MULC2294
Fournisseur:   MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
N° de catalogue MULC2294
Fournisseur:  MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
9,0 L, External: 328×250×190 mm
Top (internal): 270W×205D mm
Bottom (internal): 240W×180D mm
Prix
SFr. 83.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en polypropylène.
  • Totalement transparente
  • Couvercle antidérapant avec système de verrouillage sécurisé par clip
  • Résistante aux chocs
Ces boîtes de rangement sont parfaitement adaptées au stockage et à l'organisation de produits de tailles différentes. Le contenu peut être facilement identifié grâce au matériau transparent.
Spécifications
  • Capacité:
    9,0 L
  • Seq:
    04
  • l×p×h:
    External: 328×250×190 mm
    Top (internal): 270W×205D mm
    Bottom (internal): 240W×180D mm