Microscopes inversés, AE31E
LED set with 6 V/3 W module, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
N° de catalogue MOTIP31LED
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Les AE31E ont été conçus avec une extension possibles pour des aspects pratiques.
- Mise sous/hors tension automatique grâce au capteur infrarouge
- Mémoire qui rappelle la dernière intensité lors du changement d'objectif
- Éclairage halogène échangeable avec un module LED (uniquement pour les modèles 30 W)
NOTE: Des options comme la fluorescence sont disponibles sur demande − Veuillez contacter votre agence Avantor.
: Objectifs de phase (inclus) en standard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) avec le même anneau Ph1.
Spécifications
- Grossissement:4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
- Désignation:LED set with 6 V/3 W module
- Seq:103
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1500Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 941.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101002404041Epi-fluorescent replacement bulbConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 764.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTensionPuissanceDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101008200131Cordon d'alimentation avec prise VDEConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 8.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1945Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101001701781Outil d'alignement d'ampouleConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 97.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101000202071Équipement d'épifluorescence avec cassette-filtreConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’770.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101007800041Unité de démarreur HBO (100 W)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2’230.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101000202151Boîtier de lampe, objectif et douille de lampe au mercure, 100 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’280.00