Microscopes inversés, AE31E
Microscopes inversés, AE31E
Halogen illumination set, 6 V/30 W, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
N° de catalogue MOTIP31L
Fournisseur:   MOTIC
Microscopes inversés, AE31E
N° de catalogue MOTIP31L
Fournisseur:  MOTIC
Microscopes inversés, AE31E
Microscopes inversés, AE31E
Halogen illumination set, 6 V/30 W, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Prix
SFr. 5’060.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les AE31E ont été conçus avec une extension possibles pour des aspects pratiques.
  • Mise sous/hors tension automatique grâce au capteur infrarouge
  • Mémoire qui rappelle la dernière intensité lors du changement d'objectif
  • Éclairage halogène échangeable avec un module LED (uniquement pour les modèles 30 W)
NOTE: Des options comme la fluorescence sont disponibles sur demande − Veuillez contacter votre agence Avantor.
Informations de livraison: Objectifs de phase (inclus) en standard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) avec le même anneau Ph1.
Spécifications
  • Grossissement:
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
  • Désignation:
    Halogen illumination set, 6 V/30 W
  • Seq:
    101
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1319
    Module LED, 6000 K ±300 K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1320
    Module LED 4500 K ±300 K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2546
    Support pour plaques, 132×88 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 148.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1372
    Support pour boîtes de Petri 65 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 83.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1500
    Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 941.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1374
    Support pour boîtes de Petri 54 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 83.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101002404041
    Epi-fluorescent replacement bulb
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 764.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1176
    Équipement d'épifluorescence
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 6’150.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1373
    Support pour boîtes de Petri 35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 83.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Tension
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2568
    Ampoule halogène au quartz
    12 V
    100 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 28.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101008200131
    Cordon d'alimentation avec prise VDE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1945
    Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001701781
    Outil d'alignement d'ampoule
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 97.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101000202071
    Équipement d'épifluorescence avec cassette-filtre
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’770.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101007800041
    Unité de démarreur HBO (100 W)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’230.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101000202151
    Boîtier de lampe, objectif et douille de lampe au mercure, 100 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’280.00