VWR® Basic, Surchaussures
40 µm, blanc, U*
N° de catalogue 113-9088
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en pellicule de CPE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles en différents coloris
L×l : 410×170 mm
Épaisseur : 25, 40 ou 70 µm
* Taille unique
Emballage: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Shoecover CPE 25 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 40 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 70 µm
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Pointure:U*
- Couleur:blanc
- Désignation:40 µm
- Seq:06