VWR® Basic, Surchaussures
VWR® Basic, Surchaussures
40 µm, vert, U*
N° de catalogue 113-9086
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Surchaussures
N° de catalogue 113-9086
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Surchaussures
VWR® Basic, Surchaussures
40 µm, vert, U*
Prix
SFr. 108.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en pellicule de CPE.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en différents coloris
L×l : 410×170 mm
Épaisseur : 25, 40 ou 70 µm
* Taille unique
Emballage: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 10 sachets par caisse.
Spécifications
  • Pointure:
    U*
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    40 µm
  • Seq:
    04