ContactUsLinkComponent
VarioPrep HPLC-précolonnen-Kartusche (kurz) VP 15/32 NUCLEODUR PolarTec longueur : 15 mm, DI : 32 mm Paquet de 1 pièce - Verwendbar für VarioPrep HPLC-Säulen mit ID 32 oder 40 mm - Anzuschließen mit VP-Vorsäulenhalter 32 mm (kurz, Art.-Nr. 718253) 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA762226.320
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
VarioPrep HPLC-précolonnen-Kartusche (kurz) VP 15/32 NUCLEODUR PolarTec longueur : 15 mm, DI : 32 mm Paquet de 1 pièce - Verwendbar für VarioPrep HPLC-Säulen mit ID 32 oder 40 mm - Anzuschließen mit VP-Vorsäulenhalter 32 mm (kurz, Art.-Nr. 718253) 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA762226.320
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together