VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
bleu, 610 mm
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids: 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR® Basic Bouffant Caps.pdf
Déclaration de conformité
CoC_VWRI113-1459_03200637 COC_VWRI113-1459_03221002 COC_VWRI113-1459_03221003 COC_VWRI113-1459_03231100 COC_VWRI113-1459_03231364
Plus
Food Contact Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWRI113-1460.pdf TDS VWR® Basic Bouffant Cap
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Ø:610 mm
- Couleur:bleu
- Seq:04