VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
bleu, 3XL
  113-9037
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
  113-9037
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
bleu, 3XL
SFr. 308.00
1 * 50 ST
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
  • Capuche
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
  • Taille de confection:
    3XL
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    113-9037
  • Poids:
    40 g/m²
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire