VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
bleu, M
Catalog # 113-9033
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
- Capuche
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
Specifications
- Taille de confection:M
- Couleur:bleu
- Seq:08
- Cat. No.:113-9033
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire