VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche | Avantor
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, 3XL
Katalognr. 113-9031
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
Katalognr. 113-9031
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, 3XL
Preis
308.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
  • Capuche
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Verpackung: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Technische Daten
  • Taille de confection:
    3XL
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    113-9031
  • Poids:
    40 g/m²
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire