VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, XL
N° de catalogue 113-9029
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
N° de catalogue 113-9029
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, XL
Prix
308.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
  • Capuche
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
 : 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Spécifications
  • Taille de confection:
    XL
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    113-9029
  • Poids:
    40 g/m²
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire