VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, S
N° de catalogue 113-9026
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
- Capuche
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Emballage: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
CoC Overalls, with hood, VWR® Basic CoC_VWRI113-9027_26320182 CoC_VWRI113_Overalls, with Hood, VWR® Basic VWRI113-9035_04520252.pdf
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Coverall Laminated PP Hood with Zip TDS VWR® Coverall Laminated PP Hoods with Zip
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:S
- Couleur:blanc
- Seq:01
- Cat. No.:113-9026
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire