VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
bleu, S
N° de catalogue 113-9020
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec capuche, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Capuche
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Verpackung: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR Basic Overalls with Hood COC_VWRI113-9015_22920201 coc_VWRI113-9016_11020233 coc_VWRI113-9016_12020256 coc_VWRI113-9016_19120256
Plus
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Coverall Hood with Zip
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:S
- Couleur:bleu
- Seq:07
- Cat. No.:113-9020
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..