VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, XXL
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec capuche, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Capuche
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Spécifications
- Taille de confection:XXL
- Couleur:blanc
- Seq:05
- Cat. No.:113-9018
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire