VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
blanc, S
Catalog # 113-9014
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec capuche, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Capuche
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
Specifications
- Taille de confection:S
- Couleur:blanc
- Seq:01
- Cat. No.:113-9014
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..