VWR® Basic, Combinaisons
bleu, XXL
  113-9008
VWR® Basic, Combinaisons
  113-9008
VWR® Basic, Combinaisons
VWR® Basic, Combinaisons
bleu, XXL
SFr. 119.00
1 * 50 ST
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
  • Col
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
 : 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
  • Taille de confection:
    XXL
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    113-9008
  • Poids:
    40 g/m²
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire