VWR® Basic, Combinaisons
bleu, XL
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Col
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Emballage: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR Overalls coc_VWRI113-9002_12020256 coc_VWRI113-9002_28320258 coc_VWRI113-9003_05120239 coc_VWRI113-9003_28320258
Plus
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:XL
- Couleur:bleu
- Seq:06
- Cat. No.:113-9007
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire