VWR® Basic, Blouses
bleu, XL, 108 cm
113-8999
Ces blouses à usage unique sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Fermeture par boutons-pression
- Poignets élastiques
- Manches raglan
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
- Taille de confection:XL
- Couleur:bleu
- Longueur:108 cm
- Seq:04
- Cat. No.:113-8999
- Poids:40 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches