VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP | Avantor
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
bleu, 3XL, 116 cm
N° de catalogue 113-8952
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
N° de catalogue 113-8952
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
bleu, 3XL, 116 cm
Prix
SFr. 268.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces blouses pour visiteurs sont à usage unique; avec col, elles sont fabriquées en SPP non tissé.
  • Fermeture par bouton-pression
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 30 g/m²
Verpackung: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Spécifications
  • Taille de confection:
    3XL
  • Couleur:
    bleu
  • Longueur:
    116 cm
  • Seq:
    14
  • Cat. No.:
    113-8952
  • Poids:
    30 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire
  • Genre:
    Unisex
  • Poches:
    sans poches
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..