VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
bleu, XL, 108 cm
N° de catalogue 113-8947
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces blouses pour visiteurs sont à usage unique; avec col, elles sont fabriquées en SPP non tissé.
- Fermeture par bouton-pression
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 30 g/m²
Emballage: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
CoC Avantor VWR® Basic, Visitor Coats, SPP.pdf
Déclaration de conformité
coc_VWRI113-8933_21120251 coc_VWRI113-8934_11020226 coc_VWRI113-8934_12020256 coc_VWRI113-8934_15020222 coc_VWRI113-8937_15020222
Plus
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Visitor Coat Elastic Wrist with Snap
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:XL
- Couleur:bleu
- Longueur:108 cm
- Seq:12
- Cat. No.:113-8947
- Poids:30 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches