VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
blanc, L, 104 cm
Ces blouses pour visiteurs sont à usage unique; avec col, elles sont fabriquées en SPP non tissé.
- Fermeture par bouton-pression
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 30 g/m²
: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
- Taille de confection:L
- Couleur:blanc
- Longueur:104 cm
- Seq:04
- Cat. No.:113-8938
- Poids:30 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches