VWR® Basic, Surchaussures, SPP
Modèle standard, bleu, U*, 170 mm, 410 mm
N° de catalogue 113-8932
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu SPP non tissé.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles avec des semelles antidérapantes
L×h : 410×170 mm
Poids : 40 g/m²
* Taille unique
Emballage: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 3 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Pointure:U*
- Couleur:bleu
- Désignation:Modèle standard
- Hauteur:170 mm
- Longueur:410 mm
- Seq:02