VWR® Basic, Charlottes, détectables
vert, 530 mm
113-8897
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Double élastique
- Détectables aux détecteurs de métaux, ce qui est parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
Poids : 10 g/m²
Confezione: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food Contact Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS Mob Caps, Detectable
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
- Ø:530 mm
- Couleur:vert
- Cat. No.:113-8897
- Poids:10 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Alimentaire
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..