VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
bleu, M, 100 cm
Catalog # 113-8945
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces blouses pour visiteurs sont à usage unique; avec col, elles sont fabriquées en SPP non tissé.
- Fermeture par bouton-pression
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 30 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
CoC Avantor VWR® Basic, Visitor Coats, SPP.pdf
Conformity declaration
coc_VWRI113-8933_21120251 coc_VWRI113-8934_11020226 coc_VWRI113-8934_12020256 coc_VWRI113-8934_15020222 coc_VWRI113-8937_15020222
More
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Taille de confection:M
- Couleur:bleu
- Longueur:100 cm
- Seq:10
- Cat. No.:113-8945
- Poids:30 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches