VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
rouge, 580 mm
N° de catalogue 113-8881
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids: 10 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR® Basic Bouffant Caps.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI113-1459_03200637 COC_VWRI113-1459_03221002 COC_VWRI113-1459_03221003 COC_VWRI113-1459_03231100 COC_VWRI113-1459_03231364
Plus
Food Contact Certificate
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Spécifications
- Ø:580 mm
- Couleur:rouge
- Seq:13