VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
bleu, 580 mm
N° de catalogue 113-8879
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
N° de catalogue 113-8879
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
bleu, 580 mm
Prix
SFr. 97.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids: 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Spécifications
  • Ø:
    580 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..