VWR® Basic, Charlottes, double élastique
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
orange, 580 mm
Catalog # 113-8872
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
Catalog # 113-8872
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
orange, 580 mm
Price
SFr. 59.30
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Poids: 10 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Specifications
  • Ø:
    580 mm
  • Couleur:
    orange
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..