VWR® Basic, Charlottes, double élastique
blanc, 580 mm
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Free from natural rubber latex
- Double elastic
- Available in a wide range of colours
Poids: 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
CoC_VWRI113-8863_D9190147 CoC_VWRI113-8863_D9201717 CoC_VWRI113-8863_D9210531 COC_VWRI113-8863_D9220426 COC_VWRI113-8863_D9221000
Plus
Food Contact Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS Mob Caps, Double Elastic
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Ø:580 mm
- Couleur:blanc
- Seq:07