VWR® Basic, Charlottes, double élastique
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
jaune, 530 mm
N° de catalogue 113-8866
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
N° de catalogue 113-8866
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
jaune, 530 mm
Prix
SFr. 57.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Poids: 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Spécifications
  • Ø:
    530 mm
  • Couleur:
    jaune
  • Seq:
    05