Cryo Botes, PP, noires, pour 81 tubes 3 4 mL de 12,8 mm, grille 9 x 9, dimensions 133 x 133 x 75 mm 1 * 5 Pce
Catalog # RATI5120025
Supplier: RATIOLAB
Cryo Botes, PP, noires, pour 81 tubes 3 4 mL de 12,8 mm, grille 9 x 9, dimensions 133 x 133 x 75 mm 1 * 5 Pce
Catalog # RATI5120025
Supplier: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK