ContactUsLinkComponent
Aéromètre gamme 1.000-1.050 mg/l précision ± 0.001 normalisé ISO649 avec certificat de calibration 3 points Tp.20°C - ajusté selon tension superficielle 55 mN/m - longueur 270mm 1 * 1 Pce
N° de catalogue ALLA3500MC10020MEU
Fournisseur:  Alla France
Aéromètre gamme 1.000-1.050 mg/l précision ± 0.001 normalisé ISO649 avec certificat de calibration 3 points Tp.20°C - ajusté selon tension superficielle 55 mN/m - longueur 270mm 1 * 1 Pce
N° de catalogue ALLA3500MC10020MEU
Fournisseur:  Alla France
Frequently Bought Together