Accessoires
Accessoires
15 ml holder (adapter and blocking plate) for 6×15 ml lysis tubes, Precellys® Evolution
N° de catalogue 432-0308
Fournisseur:   Bertin Instruments
Accessoires
N° de catalogue 432-0308
Fournisseur:  Bertin Instruments
Accessoires
Accessoires
15 ml holder (adapter and blocking plate) for 6×15 ml lysis tubes, Precellys® Evolution
Prix
SFr. 1’410.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    15 ml holder (adapter and blocking plate) for 6×15 ml lysis tubes
  • Pour:
    Precellys® Evolution