Precision thermometers
Precision thermometers
Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
N° de catalogue AMARM250472-GA
Fournisseur:   Amarell
Precision thermometers
N° de catalogue AMARM250472-GA
Fournisseur:  Amarell
Precision thermometers
Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melting point thermometers according to Kofler.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Spécifications
  • Ø:
    6,0 - 6,5 mm
  • Désignation:
    Precision thermometer, white
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    1,0 °C
  • Remplissage:
    Red
  • Plage de mesure:
    +120…+350 °C