Specific gravity hydrometers | Avantor
Specific gravity hydrometers
1,000 - 1,200 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
N° de catalogue AMARH801894
Fournisseur:   Amarell
Specific gravity hydrometers
N° de catalogue AMARH801894
Fournisseur:  Amarell
Specific gravity hydrometers
1,000 - 1,200 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Prix
17.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
  • Without thermometer
  • Paper scale
  • Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Lieferinformationen: Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    17
  • Division:
    0,002 °SG
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,200 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801894
  • Précision:
    ±1